Learn More
Chlorure de (3-chlorophénoxy)acétyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334995
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114476-84-5
Formule moléculaire C8H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 205.034
Numéro MDL MFCD02094018
Clé InChI KPINZNVDHXIYAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chlorophenoxyacetyl chloride, 3-chlorophenoxy acetyl chloride, 2-3-chlorophenoxy acetyl chloride, acetyl chloride, 3-chlorophenoxy, acmc-1brdk, acetyl chloride,2-3-chlorophenoxy
CID PubChem 7010339
Nom IUPAC chlorure d’acétyle 2-(3-chlorophénoxy)
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)OCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Chlorophenoxy)acetyl chloride
Point d’ébullition 120°C to 122°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.548
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1871611
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 205.04
Pourcentage de pureté 95%