Learn More
3-chloroheptafluoro-2-butène, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15438959
Click to view available options
Quantité:
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloroheptafluoro-2-butene
CAS 434-41-3
Densité 1.548
Point d’ébullition 31°C to 32°C
Formule moléculaire C4ClF7
Indice de réfraction 1.294
Numéro MDL MFCD00039261
Quantité 5 g
Beilstein 1783461
Synonyme 3-chloroheptafluoro-2-butene, 2-chloroheptafluorobut-2-ene, 2e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobut-2-ene, 1,1,1,2,4,4,4-heptafluoro-3-chloro-2-butene, 3-chloroheptafluorobut-2-ene, 2-butene, 2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobut-2-ene, 2e-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro-2-butene #
Clé InChI WZCQDYGWGDYQNC-OWOJBTEDSA-N
SMILES C(=C(C(F)(F)F)Cl)(C(F)(F)F)F
Nom IUPAC (E)-2-chloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobut-2-ène
Poids moléculaire (g/mol) 216.483
CID PubChem 2736593
Poids de la formule 216.49
Pourcentage de pureté 96%