Learn More
Chlorure de 3-chlorobenzoyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10030850
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 618-46-2
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Numéro MDL MFCD00000671
Clé InChI WHIHIKVIWVIIER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloro, benzoyl chloride, m-chloro, m-chlorobenzoylchloride, 3-chlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 3-chloro, mcoc, 3-chlorobenzoic acid chloride, ccris 8615, 3chlorobenzoyl chloride
CID PubChem 69252
Nom IUPAC 3-chlorobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobenzoyl chloride
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.3600g/mL
Point d’ébullition 223.0°C to 225.0°C
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.03% max. Total other poly-halogenated acid halides (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4COCl
Indice de réfraction 1.5680 to 1.5700
Quantité 500 mL
Beilstein 09, 338
Gravité spécifique 1.36
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.