Learn More
3’-chloroacétophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407447
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-02-5
Formule moléculaire C8H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 154.59
Numéro MDL MFCD00000593
Clé InChI UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
CID PubChem 14933
Nom IUPAC 1-(3-chlorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Chloroacetophenone
Densité 1.191
Point d’ébullition 227°C to 229°C
Point d’éclair 105°C (221°F)
Indice de réfraction 1.5506
Quantité 100 g
Numéro UN UN3416
Beilstein 636318
Poids de la formule 154.6
Pourcentage de pureté ≥98%