Learn More
3-chloro-6-iodopyridazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
55.10€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 135034-10-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2ClIN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.43 |
Numéro MDL | MFCD08275187 |
Clé InChI | PNEPCDPKMXJYIQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloro-6-iodo-pyridazine, pyridazine, 3-chloro-6-iodo, 3-chloro-6-pyrazine, acmc-1cg9b, ksc169s6d, 3-chloranyl-6-iodanyl-pyridazine, 6-chloro-3-iodopyridazine, 3-chloro-6-iodo-1,2-diazine |
CID PubChem | 15418839 |
Nom IUPAC | 3-chloro-6-iodopyridazine |
SMILES | ClC1=NN=C(I)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15400829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63879.03 |
1 g |
55.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15410829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63879.06 |
5 g |
208.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Reacant in Suzuki-Miyaura coupling reaction. Reactant in the synthesis of 6-Chloropyridazine-3-carbonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsRéactif dans la réaction de couplage de Suzuki-Miyaura. Réactif dans la synthèse de 6-chloropyridazine-3-carbonitrile.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides et de la chaleur.
Identifiants chimiques
135034-10-5 | |
240.43 | |
PNEPCDPKMXJYIQ-UHFFFAOYSA-N | |
15418839 | |
ClC1=NN=C(I)C=C1 |
C4H2ClIN2 | |
MFCD08275187 | |
3-chloro-6-iodo-pyridazine, pyridazine, 3-chloro-6-iodo, 3-chloro-6-pyrazine, acmc-1cg9b, ksc169s6d, 3-chloranyl-6-iodanyl-pyridazine, 6-chloro-3-iodopyridazine, 3-chloro-6-iodo-1,2-diazine | |
3-chloro-6-iodopyridazine |
Spécification
3-Chloro-6-iodopyridazine | |
110°C to 120°C | |
MFCD08275187 | |
3-chloro-6-iodo-pyridazine, pyridazine, 3-chloro-6-iodo, 3-chloro-6-pyrazine, acmc-1cg9b, ksc169s6d, 3-chloranyl-6-iodanyl-pyridazine, 6-chloro-3-iodopyridazine, 3-chloro-6-iodo-1,2-diazine | |
PNEPCDPKMXJYIQ-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-6-iodopyridazine | |
15418839 | |
97% |
135034-10-5 | |
C4H2ClIN2 | |
Light sensitive | |
Slightly soluble in water. | |
ClC1=NN=C(I)C=C1 | |
240.43 | |
240.43 | |
Solide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only