Learn More
3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 181.54 |
Pourcentage de pureté | 97% |