Learn More
3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15425097
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85148-26-1
Formule moléculaire C6H3ClF3N
Poids moléculaire (g/mol) 181.54
Numéro MDL MFCD00042227
Clé InChI OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
CID PubChem 2736698
Nom IUPAC 3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Point d’ébullition 50°C to 51°C (4 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 181.55
Pourcentage de pureté 97%