Learn More
3’-chloro-4’-(trifluorométhoxy)acétophénone, 98 %, Thermo Scientific™
55.55€ - 718.00€
Identifiants chimiques
CAS 129604-27-9
Formule moléculaire C9H6ClF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.59
Numéro MDL MFCD12545820
Clé InChI BUSQQCHYIYPNTO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 3-chloro-4-trifluoromethoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxy acetophenone, intermediates-zcf02001, ethanone, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one
CID PubChem 14793273
Nom IUPAC 1-[3-chloro-4-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15426766
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61768.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15458338
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61768.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15468338
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61768.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 3′-chloro-4′-(trifluorométhoxy)acétophénone est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
129604-27-9
238.59
BUSQQCHYIYPNTO-UHFFFAOYSA-N
14793273
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)Cl
C9H6ClF3O2
MFCD12545820
1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 3-chloro-4-trifluoromethoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxy acetophenone, intermediates-zcf02001, ethanone, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one
1-[3-chloro-4-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
Spécification
3'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Incolore
MFCD12545820
Slightly soluble in water.
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC(F)(F)F)Cl
238.59
238.59
Liquide
129604-27-9
C9H6ClF3O2
1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 3-chloro-4-trifluoromethoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 3'-chloro-4'-trifluoromethoxy acetophenone, intermediates-zcf02001, ethanone, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl, 1-3-chloro-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one
BUSQQCHYIYPNTO-UHFFFAOYSA-N
1-[3-chloro-4-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
14793273
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante