Learn More
Acide 3-chloro-4-hydroxybenzèneboronique, 96 %, ACROS Organics™
Code produit. 15525916
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 182344-13-4
Formule moléculaire C6H6BClO3
Poids moléculaire (g/mol) 172.37
Numéro MDL MFCD09258739
Clé InChI WWQIKFZZILXJHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloro-4-hydroxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-borono-2-chlorophenol, boronic acid, 3-chloro-4-hydroxyphenyl, acmc-1bwc3, 3-chloro-4-hydroxyphenylboronicacid, 3-chloro-4-hydroxy-phenylboronic acid, 3-chloro-4-hydroxy-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-4-oxidanyl-phenyl boronic acid
CID PubChem 22125373
Nom IUPAC Acide3-chloro-4-hydroxyphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-4-hydroxybenzeneboronic acid
Point de fusion 218.0°C to 223.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 172.38
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chloro-4-hydroxybenzeneboronic acid, 96%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.