Learn More
3-chloro-4’-fluoropropiophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.30€ - 222.00€
Chemical Identifiers
CAS | 347-93-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H8ClFO |
Poids moléculaire (g/mol) | 186.61 |
Numéro MDL | MFCD00000991 |
Clé InChI | AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloro-4'-fluoropropiophenone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl propan-1-one, 3-chloro-1-4-fluorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl, p-fluoro-, a-chloropropiophenone, pubchem13250, acmc-1ctxg, ksc573a4j, 3-chloro-4'fluoropropiophenone, 3-chloro4'-fluoropropiophenone |
CID PubChem | 67672 |
Nom IUPAC | 3-chloro-1-(4-fluorophényl)propan-1-one |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCl)F |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11484957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21891.06 |
5 g |
27.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21891.14 |
25 g |
77.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359499
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21891.22 |
100 g |
222.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
347-93-3 | |
186.61 | |
AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N | |
67672 | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCl)F |
C9H8ClFO | |
MFCD00000991 | |
3-chloro-4'-fluoropropiophenone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl propan-1-one, 3-chloro-1-4-fluorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl, p-fluoro-, a-chloropropiophenone, pubchem13250, acmc-1ctxg, ksc573a4j, 3-chloro-4'fluoropropiophenone, 3-chloro4'-fluoropropiophenone | |
3-chloro-1-(4-fluorophényl)propan-1-one |
Specifications
3-Chloro-4'-fluoropropiophenone | |
46°C to 49°C | |
C9H8ClFO | |
1866785 | |
AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N | |
3-chloro-1-(4-fluorophényl)propan-1-one | |
67672 | |
97% |
347-93-3 | |
100°C to 103°C (3 mmHg) | |
MFCD00000991 | |
3-chloro-4'-fluoropropiophenone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl propan-1-one, 3-chloro-1-4-fluorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 3-chloro-1-4-fluorophenyl, p-fluoro-, a-chloropropiophenone, pubchem13250, acmc-1ctxg, ksc573a4j, 3-chloro-4'fluoropropiophenone, 3-chloro4'-fluoropropiophenone | |
C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCl)F | |
186.61 | |
186.61 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-475-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only