Learn More
Acide 3-chloro-4-cyanobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
179.90€ - 515.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1008415-02-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5BClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.382 |
Clé InChI | QCJTUOIMDNJEHR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-chloro-4-cyanophenyl boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-4-cyanophenyl, acmc-2097sr, 3-chloro-4-cyanophenyl boronicacid |
CID PubChem | 46738932 |
Nom IUPAC | Acide (3-chloro-4-cyanophenyl)boronique |
SMILES | B(C1=CC(=C(C=C1)C#N)Cl)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15498098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61543.MD |
250 mg |
179.90€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15488098
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61543.03 |
1 g |
515.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1008415-02-8 | |
181.382 | |
3-chloro-4-cyanophenyl boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-4-cyanophenyl, acmc-2097sr, 3-chloro-4-cyanophenyl boronicacid | |
Acide (3-chloro-4-cyanophenyl)boronique |
C7H5BClNO2 | |
QCJTUOIMDNJEHR-UHFFFAOYSA-N | |
46738932 | |
B(C1=CC(=C(C=C1)C#N)Cl)(O)O |
Spécification
3-Chloro-4-cyanobenzeneboronic acid | |
C7H5BClNO2 | |
QCJTUOIMDNJEHR-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3-chloro-4-cyanophenyl)boronique | |
46738932 | |
96% |
1008415-02-8 | |
3-chloro-4-cyanophenyl boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-4-cyanophenyl, acmc-2097sr, 3-chloro-4-cyanophenyl boronicacid | |
B(C1=CC(=C(C=C1)C#N)Cl)(O)O | |
181.382 | |
164.93 | |
Solide |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only