Learn More
3-chloro-2-(chlorométhyl)-5-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10613835
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 175277-52-8
Formule moléculaire C7H4Cl2F3N
Poids moléculaire (g/mol) 230.011
Numéro MDL MFCD00173852
Clé InChI NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22058750
Nom IUPAC 3-chloro-2-(chlorométhyle)-5-(trifluorométhyle)pyridine
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chloro-2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloranyl-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl, pyridine, 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl
Poids de la formule 230.02
Pourcentage de pureté 95%