Learn More
Acide 3-carboxybenzèneboronique, Thermo Scientific™
44.70€ - 126.00€
Identifiants chimiques
CAS 25487-66-5
Formule moléculaire C7H7BO4
Poids moléculaire (g/mol) 165.94
Numéro MDL MFCD00036833
Clé InChI DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
CID PubChem 2733957
Nom IUPAC acide3-boronobenzoïque
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11379889
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25315.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11389889
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25315.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
25487-66-5
165.94
DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
2733957
OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
C7H7BO4
MFCD00036833
3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
acide3-boronobenzoïque
Spécification
3-Carboxybenzeneboronic acid
∼240°C (decomposition)
MFCD00036833
3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
165.94
165.94
25487-66-5
C7H7BO4
2967400
DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
acide3-boronobenzoïque
2733957
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'rtecsNumber' : CY8750000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante