Learn More
3-Butenylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
123.00€ - 405.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2524-49-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 71.12 |
Numéro MDL | MFCD03425859 |
Clé InChI | ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene |
CID PubChem | 443732 |
ChEBI | CHEBI:31108 |
Nom IUPAC | mais-3-en-1-amine |
SMILES | NCCC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15204428
|
Thermo Scientific Acros
455050010 |
1 g |
123.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15214428
|
Thermo Scientific Acros
455050050 |
5 g |
405.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2524-49-4 | |
71.12 | |
ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N | |
443732 | |
mais-3-en-1-amine |
C4H9N | |
MFCD03425859 | |
3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene | |
CHEBI:31108 | |
NCCC=C |
Spécification
3-Butenylamine | |
83.0°C | |
Authentique | |
Bouteille en verre | |
H2C=CH(CH2)2NH2 | |
3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene | |
ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N | |
mais-3-en-1-amine | |
443732 | |
71.12 |
2524-49-4 | |
−5°C | |
96% min. (GC) | |
C4H9N | |
MFCD03425859 | |
Solubility in water: soluble. | |
NCCC=C | |
71.12 | |
CHEBI:31108 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou
Mention d’avertissement GHS :danger
- 3-Butenylamine