Learn More
3-butén-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
118.59€ - 1272.33€
Identifiants chimiques
CAS | 627-27-0 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00002959 |
Clé InChI | ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene |
CID PubChem | 69389 |
Nom IUPAC | but-3-en-1-ol |
SMILES | C=CCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10522841
|
Thermo Scientific Acros
295750250 |
25 mL | Flacon en verre |
118.59€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10287073
|
Thermo Scientific Acros
295751000 |
100 mL | Flacon en verre |
385.92€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10503894
|
Thermo Scientific Acros
295755000 |
500 mL | Flacon en verre |
1272.33€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
627-27-0 | |
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N | |
69389 | |
C=CCCO |
MFCD00002959 | |
3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene | |
but-3-en-1-ol |
Spécification
3-Buten-1-ol | |
98.0 | |
Incolore à jaune | |
112.0°C to 114.0°C | |
Authentique | |
C4H8O | |
1.4200 to 1.4220 | |
01, 441 | |
3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene | |
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N | |
but-3-en-1-ol | |
69389 | |
98+% |
627-27-0 | |
100.0 | |
0.8300g/mL | |
32°C | |
98% min. (GC) | |
H2C=CHCH2CH2OH | |
MFCD00002959 | |
0.83 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether,acetone | |
C=CCCO | |
72.11 | |
72.11 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/se doucher.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-991-3
- 3-Buten-1-ol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.