Learn More
3-buten-1-amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
119.00€ - 460.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2524-49-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 71.12 |
Numéro MDL | MFCD03425859 |
Clé InChI | ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene |
CID PubChem | 443732 |
ChEBI | CHEBI:31108 |
Nom IUPAC | mais-3-en-1-amine |
SMILES | NCCC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11378966
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20157.03 |
1 g |
119.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11388966
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20157.06 |
5 g |
460.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Buten-1-amine is an aliphatic terminal amine used for organic synthesis and in proteomics research. Its hydrochloride salt is used to improve the detection of neurodegenerative alzheimer’s disease in ELISA titrations by reducing the background due to non-specific associations of molecules and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications3-Le buten-1-amine est une amine terminale aliphatique utilisée pour la synthèse organique et la recherche protéomique. Son sel de chlorhydrate est utilisé pour améliorer la détection de la maladie d’alzheimer neurodégénérative dans les titrations ELISA en réduisant le l’arrière-plan en raison des associations non spécifiques de molécules et de protéines.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
2524-49-4 | |
71.12 | |
ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N | |
443732 | |
mais-3-en-1-amine |
C4H9N | |
MFCD03425859 | |
3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene | |
CHEBI:31108 | |
NCCC=C |
Spécification
3-Buten-1-amine | |
0.777 | |
−5°C (23°F) | |
C4H9N | |
MFCD03425859 | |
1735803 | |
3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene | |
ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N | |
mais-3-en-1-amine | |
443732 | |
71.12 |
2524-49-4 | |
74°C to 77°C | |
Amine-like | |
1.424 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
Miscible with water. | |
NCCC=C | |
71.12 | |
CHEBI:31108 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only