Learn More
Chlorure de 3-bromothiophène-2-sulfonyle, 90 %, Thermo Scientific™
33.90€ - 90.90€
Identifiants chimiques
CAS | 170727-02-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H2BrClO2S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.532 |
Numéro MDL | MFCD08059484 |
Clé InChI | OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo |
CID PubChem | 13675598 |
Nom IUPAC | chlorure de 3-bromothiophène-2-sulfonyle |
SMILES | C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10527284
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08006CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
33.90€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10757295
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08006DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
90.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
170727-02-3 | |
261.532 | |
OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N | |
13675598 | |
C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl |
C4H2BrClO2S2 | |
MFCD08059484 | |
3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo | |
chlorure de 3-bromothiophène-2-sulfonyle |
Spécification
3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride | |
90.0 | |
C4H2BrClO2S2 | |
3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo | |
C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl | |
261.532 | |
261.55 |
170727-02-3 | |
90% | |
MFCD08059484 | |
OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N | |
chlorure de 3-bromothiophène-2-sulfonyle | |
13675598 | |
90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique par inhalation.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger