Learn More
3-bromopyridine-2-carbonitrile, 97 %, ACROS Organics™
Code produit. 11906411
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopyridine-2-carbonitrile
CAS 55758-02-6
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 98°C to 100°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 120°C (4.0 Torr)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H3BrN2
Numéro MDL MFCD02683288
Quantité 1 g
Synonyme 3-bromo-2-cyanopyridine, 3-bromopicolinonitrile, 2-cyano-3-bromopyridine, 3-bromo-2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-bromo, pubchem2263, 3-bromopicolino-nitrile, bromo-2-cyano-pyridine, 3-bromo-2-cyano-pyridine
Clé InChI HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CN=C1C#N
Nom IUPAC 3-bromopyridine-2-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 183.01
CID PubChem 817694
Poids de la formule 183.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromopyridine-2-carbonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.