Learn More
Acide 3-bromophénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10496432
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89598-96-9
Formule moléculaire C6H6BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 200.83
Numéro MDL MFCD00239386
Clé InChI AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenyl boronic acid, 3-bromobenzeneboronic acid, 3-bromophenylboronicacid, boronic acid, 3-bromophenyl, pubchem1758, 3-bromo-phenylboronic acid, acmc-209r1w, 3-bromo-benzeneboronic acid, 3-bromobenzene boronic acid
CID PubChem 2734318
Nom IUPAC Acide (3-bromophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 175°C to 177°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4B(OH)2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 25g/L
Poids de la formule 200.83
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.