Learn More
3-(bromométhyl)-5-méthylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10542472
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 130628-75-0
Formule moléculaire C5H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 176.01
Numéro MDL MFCD02677720
Clé InChI ASGJFGPILHALRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromomethyl-5-methylisoxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-1,2-oxazole, 3-bromomethyl-5-methyl-isoxazole, isoxazole,3-bromomethyl-5-methyl, zlchem 1313, acmc-1ca86, 3-bromomethyl-5-methylisoxazol, 5-brimomethyl-3-methylisoxazle
CID PubChem 2776304
Nom IUPAC 3-(bromométhyl)-5-méthyle-1,2-oxazole
SMILES CC1=CC(CBr)=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromomethyl)-5-methylisoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.01
Pourcentage de pureté 97%