Learn More
3-(bromométhyl)-5-chlorobenzo[b]thiophène, 95+ %, Thermo Scientific™
14.50€ - 82.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1198-51-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6BrClS |
Poids moléculaire (g/mol) | 261.56 |
Numéro MDL | MFCD00173769 |
Clé InChI | FKQSFVITUNJLCY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromomethyl-5-chlorobenzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro-1-benzothiophene, 3-bromomethyl-5-chloro benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chlorobenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethylbenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethyl-benzo b-thiophene, benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro, pubchem13553 |
CID PubChem | 2779857 |
Nom IUPAC | 3-(bromométhyl)-5-chloro-1-benzothiophène |
SMILES | ClC1=CC=C2SC=C(CBr)C2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10713633
|
Thermo Scientific Maybridge
MWP00055DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
14.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10386944
|
Thermo Scientific Maybridge
MWP00055DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
44.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10205844
|
Thermo Scientific Maybridge
MWP00055EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
82.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
1198-51-2 | |
261.56 | |
FKQSFVITUNJLCY-UHFFFAOYSA-N | |
2779857 | |
ClC1=CC=C2SC=C(CBr)C2=C1 |
C9H6BrClS | |
MFCD00173769 | |
3-bromomethyl-5-chlorobenzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro-1-benzothiophene, 3-bromomethyl-5-chloro benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chlorobenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethylbenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethyl-benzo b-thiophene, benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro, pubchem13553 | |
3-(bromométhyl)-5-chloro-1-benzothiophène |
Spécification
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene | |
95% | |
MFCD00173769 | |
FKQSFVITUNJLCY-UHFFFAOYSA-N | |
3-(bromométhyl)-5-chloro-1-benzothiophène | |
2779857 | |
95% |
1198-51-2 | |
C9H6BrClS | |
3-bromomethyl-5-chlorobenzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro-1-benzothiophene, 3-bromomethyl-5-chloro benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chlorobenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethylbenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethyl-benzo b-thiophene, benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro, pubchem13553 | |
ClC1=CC=C2SC=C(CBr)C2=C1 | |
261.56 | |
261.57 |