Learn More
Bromhydrate de 3-(bromoacétyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15336618
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17694-68-7
Formule moléculaire C7H7Br2NO
Poids moléculaire (g/mol) 280.95
Numéro MDL MFCD00052182
Clé InChI WDTSYONULAZKIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-pyridin-3-yl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 3-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-3-pyridinyl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridinium bromide, 3-bromoacetyl pyridine hbr, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone hydrobromide, 3-bromoacetylpyridine hydrobromide
CID PubChem 2776234
Nom IUPAC 2-bromo-1-pyridine-3-yléthanone ; Bromhydrate
SMILES [H+].[Br-].BrCC(=O)C1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
Point de fusion 192.0°C to 196.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Quantité 5 g
Poids de la formule 280.94
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Bromoacetyl)pyridine, hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.