Learn More
3-Bromo-n-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10064242
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66584-32-5
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.05
Numéro MDL MFCD05664376
Clé InChI HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-3-bromoaniline, 3-bromo-n-methyl aniline, benzenamine, 3-bromo-n-methyl, acmc-20an89, 3-bromophenyl-methylamine, 3-bromo-phenyl-methyl-amine, 3-bromo-n-methylaniline
CID PubChem 7018299
Nom IUPAC 3-bromo-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-N-methylaniline
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.4610g/mL
Point d’ébullition 253°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4NHCH3
Indice de réfraction 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.461
Poids de la formule 186.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-N-methylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.