Learn More
3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzène-1,2-diamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10378522
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 113170-72-2
Formule moléculaire C7H6BrF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 255.038
Numéro MDL MFCD00042484
Clé InChI OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, buttpark 82\03-57, 1,2-diamino-3-bromo-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 2-amino-3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-diamino-3-bromobenzotrifluoride, pubchem2253
CID PubChem 735785
Nom IUPAC 3-bromo-5-(trifluorométhyl)benzène-1,2-diamine
SMILES C1=C(C=C(C(=C1N)N)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 255.04
Pourcentage de pureté 97%