Learn More
3-bromo-5-(hydroxyméthyl)pyridine, 97 %, ACROS Organics™
392.00€ - 1345.00€
Identifiants chimiques
CAS | 37669-64-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6BrNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.02 |
Numéro MDL | MFCD03265757 |
Clé InChI | WDVDHJLKXYCOFS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromopyridin-3-yl methanol, 5-bromo-3-pyridinemethanol, 3-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-pyridinyl methanol, 5-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 3-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-3-pyridyl methan-1-ol, 3-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 3-bromo-pyridin-5-yl methanol |
CID PubChem | 2784733 |
Nom IUPAC | (5-bromopyridine-3-yl)méthanol |
SMILES | OCC1=CC(Br)=CN=C1 |
Description
Identifiants chimiques
37669-64-0 | |
188.02 | |
WDVDHJLKXYCOFS-UHFFFAOYSA-N | |
2784733 | |
OCC1=CC(Br)=CN=C1 |
C6H6BrNO | |
MFCD03265757 | |
5-bromopyridin-3-yl methanol, 5-bromo-3-pyridinemethanol, 3-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-pyridinyl methanol, 5-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 3-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-3-pyridyl methan-1-ol, 3-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 3-bromo-pyridin-5-yl methanol | |
(5-bromopyridine-3-yl)méthanol |
Spécification
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine | |
96.0 | |
27.0°C | |
154.0°C (4.0 Torr) | |
96% min. (GC) | |
C6H6BrNO | |
5-bromopyridin-3-yl methanol, 5-bromo-3-pyridinemethanol, 3-bromo-5-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-hydroxymethylpyridine, 5-bromo-3-pyridinyl methanol, 5-bromo-pyridin-3-yl-methanol, 3-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-3-pyridyl methan-1-ol, 3-bromo-5-hydroxymethyl pyridine, 3-bromo-pyridin-5-yl methanol | |
OCC1=CC(Br)=CN=C1 | |
188.02 | |
188.02 | |
Liquide ou solide à fusion faible |
37669-64-0 | |
100.0 | |
Jaune | |
Authentic | |
Flacon en verre | |
MFCD03265757 | |
WDVDHJLKXYCOFS-UHFFFAOYSA-N | |
(5-bromopyridine-3-yl)méthanol | |
2784733 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful in contact with skin.
Causes serious eye irritation.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.