Learn More
3-bromo-4-méthylthiophène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
50.80€ - 155.00€
Identifiants chimiques
CAS | 30318-99-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5BrS |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.06 |
Numéro MDL | MFCD00130084 |
Clé InChI | MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromo-4-methyl-thiophene, thiophene, 3-bromo-4-methyl, pubchem21832, acmc-209her, 3-bromo-4-methylthiophen, 4-bromo-3-methylthiophene, bidd:gt0486, 3-bromo-4-methylthiophene |
CID PubChem | 2734935 |
Nom IUPAC | 3-bromo-4-méthylthiophène |
SMILES | CC1=CSC=C1Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10301213
|
Thermo Scientific Acros
379960010 |
1 g | Flacon en verre |
50.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10217842
|
Thermo Scientific Acros
379960050 |
5 g | Flacon en verre |
155.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
30318-99-1 | |
177.06 | |
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N | |
2734935 | |
CC1=CSC=C1Br |
C5H5BrS | |
MFCD00130084 | |
3-bromo-4-methyl-thiophene, thiophene, 3-bromo-4-methyl, pubchem21832, acmc-209her, 3-bromo-4-methylthiophen, 4-bromo-3-methylthiophene, bidd:gt0486, 3-bromo-4-methylthiophene | |
3-bromo-4-méthylthiophène |
Spécification
3-Bromo-4-methylthiophene | |
94.0 | |
Incolore à jaune | |
179°C to 183°C (770.0 mmHg) | |
Authentique | |
C5H5BrS | |
MFCD00130084 | |
3-bromo-4-methyl-thiophene, thiophene, 3-bromo-4-methyl, pubchem21832, acmc-209her, 3-bromo-4-methylthiophen, 4-bromo-3-methylthiophene, bidd:gt0486, 3-bromo-4-methylthiophene | |
CC1=CSC=C1Br | |
177.06 | |
177.06 | |
Liquide |
30318-99-1 | |
100.0 | |
1.5840g/mL | |
78°C | |
94% min. (GC) | |
1.5770 to 1.579 | |
1.584 | |
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N | |
3-bromo-4-méthylthiophène | |
2734935 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 3-Bromo-4-methylthiophene
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only