Learn More
Acide 3-bromo-2-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 10441884
Acide 3-bromo-2-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10441884
1 g, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Code produit. 10441884
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC67201DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 14903-90-3
Formule moléculaire C5H3BrO3
Poids moléculaire (g/mol) 190.98
Numéro MDL MFCD00092761
Clé InChI UZBGSJZFBUOJNE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 605479
Nom IUPAC acide 3-bromofurane-2-carboxylique
SMILES C1=COC(=C1Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-furoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 3-bromo-2-furoic acid, furancarboxylic acid, bromo, 3-bromo-2-furancarboxylic acid, 3-bromo-furan-2-carboxylic acid, 3-bromofuran-2-carboxylicacid, bromofuroic acid, 3-bomo-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,3-bromo, 3-bromanylfuran-2-carboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 3-bromo
Poids de la formule 190.98
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide 3-bromo-2-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™ >