Learn More
Acide 3-bromo-2-cyanobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
43.20€ - 153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1032231-32-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5BBrNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 225.836 |
Clé InChI | LHGIIQFOQAPPQA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-bromo-2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyano-3-bromophenylboronic acid |
CID PubChem | 46739320 |
Nom IUPAC | Acide boronique (3-bromo-2-cyanophényl) |
SMILES | B(C1=C(C(=CC=C1)Br)C#N)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15418468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61871.MD |
250 mg | |||||||
15408468
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61871.03 |
1 g |
153.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1032231-32-5 | |
225.836 | |
3-bromo-2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyano-3-bromophenylboronic acid | |
Acide boronique (3-bromo-2-cyanophényl) |
C7H5BBrNO2 | |
LHGIIQFOQAPPQA-UHFFFAOYSA-N | |
46739320 | |
B(C1=C(C(=CC=C1)Br)C#N)(O)O |
Spécification
3-Bromo-2-cyanobenzeneboronic acid | |
C7H5BBrNO2 | |
LHGIIQFOQAPPQA-UHFFFAOYSA-N | |
Acide boronique (3-bromo-2-cyanophényl) | |
46739320 | |
96% |
1032231-32-5 | |
3-bromo-2-cyanophenyl boronic acid, 2-cyano-3-bromophenylboronic acid | |
B(C1=C(C(=CC=C1)Br)C#N)(O)O | |
225.836 | |
225.84 | |
Solide |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only