Learn More
3-bromo-2-butanone, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10381581
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 814-75-5
Formule moléculaire C4H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 151
Numéro MDL MFCD00013538
Clé InChI BNBOUFHCTIFWHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-butanone, 2-butanone, 3-bromo, 2-bromo-3-butanone, 3-bromo-butan-2-one, 1-bromoethyl methyl ketone, 2-bromobutan-2-one, 3-bromobutanone, 3-bromo-2-butanon, 2-bromo-3-oxobutane, 3-bromo-butan-2-on
CID PubChem 13142
Nom IUPAC 3-bromobutan2-one
SMILES CC(C(=O)C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-butanone
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à marron
Densité 1.4380g/mL
Point d’ébullition 36.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCHBrCH3
Indice de réfraction 1.4580 to 1.4600
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.438
Stabilisateur 1% max. magnesium oxide
Poids de la formule 151
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromo-2-butanone, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.