Learn More
Acide 3-bromo-2-(bromométhyl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464177
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid acts as an organic building block for the preparation of beta-substituted acrylates. It is used in the preparation of t-butyl 2-(phenylthiomethyl) propenoate, t-butyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl-sulfinylmethyl)propenoate. Further, it plays an important role in the synthesis of beta-lactams by cyclization of the corresponding amide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide 3-bromo-2-(bromométhyl)propionique agit comme un bloc organique pour la préparation dʼacrylates bêta-substitués. Il est utilisé dans la préparation du propénoate de t-butyle2-(phénylthiométhyl), du propénoate de t-butyle 3-(phénylthio)-2-(phénylthiométhyl) et du propénoate de 3-(phénylthio)-2-(phényl-sulfinylméthyl). De plus, il joue un rôle important dans la synthèse des bêta-lactamines par la cyclisation de lʼamide correspondant.
Solubilité
Soluble dans lʼacide acétique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41459-42-1
Formule moléculaire C4H5Br2O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.89
Numéro MDL MFCD00010643
Clé InChI QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-bromo-2-bromomethyl propionic acid, 3-bromo-2-bromomethyl propanoic acid, propanoic acid, 3-bromo-2-bromomethyl, .beta.,.beta.-dibromoisobutyric acid, 3-bromo-2-bromomethyl propionicacid, bis bromomethyl acetic acid, zlchem 161, acmc-209jkh, beta,beta'-dibromoisobutyric acid, 2-bromomethyl-3-bromopropanoic acid
CID PubChem 318915
Nom IUPAC Acide 3-bromo-2-(bromométhyl)propanoïque
SMILES [O-]C(=O)C(CBr)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Point de fusion 98°C to 101°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Soluble in acetic acid.
Poids de la formule 245.91
Pourcentage de pureté 98%