Learn More
3-bromo-1-benzofurane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10255792
1 g, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 59214-70-9
Formule moléculaire C8H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 197.031
Clé InChI ICJNAOJPUTYWNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromobenzofuran, 3-bromobenzo b furan, benzofuran, 3-bromo, 3-bromo-1-benzo b furan, 3-bromobenzofurane, 3-bromo-benzo b furan, 3-bromanyl-1-benzofuran, ksc269c4b
CID PubChem 640589
Nom IUPAC 3-bromo-1-benzofurane
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromo-1-benzofuran
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 97%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3-bromo-1-benzofurane, 97 %, Thermo Scientific™ >