Learn More
(3-aminopropyl)triéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
(3-Aminopropyl)triéthoxysilane Alfa Aesar, 98 %, quantité :100g, point d’ébullition :217°C, CAS :919-30-2, formule moléculaire :C9H23NO3Si, poids moléculaire :221,372, pourcentage de pureté :98 %, pH :11
48.84€ - 546.72€
Identifiants chimiques
CAS | 919-30-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H23NO3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.37 |
Numéro MDL | MFCD00008207,MFCD01324904 |
Clé InChI | WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane |
CID PubChem | 13521 |
Nom IUPAC | (3-aminopropyl)triethoxysilane |
SMILES | CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443424
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10668.22 |
100 g |
48.84€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11453424
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10668.36 |
500 g |
159.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463424
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10668.0E |
2500 g |
546.72€
2500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(3-Aminopropyl)triethoxysilane is useful in the formation of aminopropyl derivative of glass. It acts as an adsorbent for affinity chromatography. It is used to prepare positively charged slides suitable for use with various immunohistochemical and in situ hybridization procedures. In addition, it is used as adhesives and sealant chemicals, paint additives and coating additives. Further, it is used as a silylation reagent for coating glass and silica surfaces and to crosslink and immobilize proteins and other molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe (3-aminopropyl)triéthoxysilane est utile dans la formation d’un dérivé aminopropyle du verre. Il agit comme un adsorbant pour la chromatographie d’affinité. Il est utilisé pour préparer des lames chargées positivement adaptées à une utilisation avec diverses procédures d’hybridation immunohistochimique et in situ. En outre, il est utilisé comme adhésif et mastic chimique, additif pour peinture et additif pour revêtement. De plus, il est utilisé comme réactif de silylation pour le revêtement des surfaces en verre et en silice et pour la réticulation et l’immobilisation des protéines et d’autres molécules.
Solubilité
Miscible avec le toluène, l’acétone, le chloroforme et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et l’humidité.
Identifiants chimiques
919-30-2 | |
221.37 | |
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N | |
13521 | |
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC |
C9H23NO3Si | |
MFCD00008207,MFCD01324904 | |
3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane | |
(3-aminopropyl)triethoxysilane |
Spécification
217°C | |
919-30-2 | |
C9H23NO3Si | |
MFCD00008207,MFCD01324904 | |
1754988 | |
3-aminopropyltriethoxysilane, 3-aminopropyl triethoxysilane, aptes, 3-triethoxysilyl propan-1-amine, 1-propanamine, 3-triethoxysilyl, silicone a-1100, silane 1100, 3-triethoxysilyl propylamine, propylamine, 3-triethoxysilyl, triethoxy 3-aminopropyl silane | |
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N | |
(3-aminopropyl)triethoxysilane | |
13521 | |
98% | |
1.421 | |
0.948 |
(3-Aminopropyl)triethoxysilane | |
11 | |
H2N(CH2)3Si(OCH2CH3)3 | |
UN2735 | |
104°C (219°F) | |
Miscible with toluene,acetone,chloroform and ethanol. | |
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC | |
221.37 | |
221.37 | |
Amine-like | |
Air and moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302-H317
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-048-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TX2100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
- (3-Aminopropyl)triethoxysilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 3-(Triethoxysilyl) propylamine