Learn More
3-Aminophthalhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3-aminophthalhydrazide Alfa Aesar, 98 %, quantité :25 g, point de fusion :325°C à 330°C, poids moléculaire :177,163, pourcentage de pureté :98 %, Beilstein :383929, CAS :521-31-3, Numéro EINECS :208-309-4, Poids de la formule :177,16, Danger pour la santé 1 :H315-H319-H335
62.91€ - 723.60€
Identifiants chimiques
CAS | 521-31-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7N3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.163 |
Numéro MDL | MFCD00006890 |
Clé InChI | HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide |
CID PubChem | 10638 |
Nom IUPAC | 5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione |
SMILES | C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11412028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14597.06 |
5 g |
62.91€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11422028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14597.14 |
25 g |
212.06€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11432028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14597.22 |
100 g |
723.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Aminophthalhydrazide is used in the detection of copper, iron, peroxides and cyanides. It exhibits chemiluminescence and utilized to measure opsonic and phagocytic function. It acts as a biological sensor and involved in the detection of polymorphonuclear leukocytes response in a patient with a myeloperoxidase deficiency. Further, it is used as a forensic test for blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications3-L’aminophthalhydrazide est utilisé pour la détection du cuivre, du fer, des peroxydes et des cyanures. Il présente une chimiluminescence et est utilisé pour mesurer la fonction opsonique et phagocytaire. Il agit comme un capteur biologique et participe à la détection de la réponse des leucocytes polymorphonucléaires chez un patient souffrant d’une carence en myéloperoxydase. Il est également utilisé comme test médico-légal pour le sang.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
Identifiants chimiques
521-31-3 | |
177.163 | |
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N | |
10638 | |
C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O |
C8H7N3O2 | |
MFCD00006890 | |
luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide | |
5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione |
Spécification
3-Aminophthalhydrazide | |
325°C to 330°C | |
C8H7N3O2 | |
383929 | |
luminol, 3-aminophthalhydrazide, 3-aminophthalic hydrazide, 5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, 1,4-phthalazinedione, 5-amino-2,3-dihydro, 3-aminophthalic acid hydrazide, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazine-1,4-dione, unii-5exp385q4f, ccris 5962, 3-aminophthalylhydrazide | |
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N | |
5-amino-2,3-dihydrophthalazine-1,4-dione | |
10638 | |
98% |
521-31-3 | |
Odorless | |
MFCD00006890 | |
14,5600 | |
Soluble in water. | |
C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)NNC2=O | |
177.163 | |
177.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-309-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TH8890060
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 3-Aminophthalhydrazide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 5-amino-2,3-dihydro-1,4-Phthalazinedione
RUO – Research Use Only