Learn More
Acide 3-aminophénylboronique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
51.10€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 206658-89-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10BNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 154.96 |
Numéro MDL | MFCD00149554 |
Clé InChI | XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate |
CID PubChem | 14389423 |
Nom IUPAC | Acide (3-aminophényl)boronique ; hydrate |
SMILES | O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10726062
|
Thermo Scientific Acros
352760010 |
1 g | Flacon en verre |
51.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10579643
|
Thermo Scientific Acros
352760050 |
5 g | Flacon en verre |
163.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
206658-89-1 | |
154.96 | |
XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N | |
14389423 | |
O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C6H10BNO3 | |
MFCD00149554 | |
3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate | |
Acide (3-aminophényl)boronique ; hydrate |
Spécification
3-Aminophenylboronic acid monohydrate | |
97.5 | |
94°C to 97°C | |
Authentique | |
C6H10BNO3 | |
MFCD00149554 | |
Solubility in water: soluble | |
O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
154.96 | |
154.97 | |
Poudre cristalline ou cristaux |
206658-89-1 | |
100.0 | |
Beige à marron | |
98% | |
NH2C6H4B(OH)2·H2O | |
3-aminophenylboronic acid monohydrate, 3-aminophenyl boronic acid hydrate, 3-aminophenylboronic acid hydrate, 3-aminobenzeneboronic acid monohydrate, m-aminophenylboronic acid hydrate, boronic acid, 3-aminophenyl-, monohydrate, 3-aminobenzeneboronic acid hydrate, pubchem4016, acmc-1cfgg, 3-boronoaniline monohydrate | |
XAEOVQODHLLNKX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3-aminophényl)boronique ; hydrate | |
14389423 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Éviter de respirer les poussières/fumées/
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 3-Aminophenylboronic acid monohydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only