Learn More
Chlorure d’acide 3-aminophénylboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
71.90€ - 225.00€
Identifiants chimiques
CAS 85006-23-1
Formule moléculaire C6H9BClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.40
Numéro MDL MFCD00191748
Clé InChI QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
CID PubChem 2763241
Nom IUPAC 3Acide aminophényl)boronique ; chlorhydrate
SMILES Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10537410
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
435530010
1 g
71.90€
1g
10027909
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
435530050
5 g
225.00€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
85006-23-1
173.40
QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
2763241
Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
C6H9BClNO2
MFCD00191748
3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
3Acide aminophényl)boronique ; chlorhydrate
Spécification
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
97.5
Blanc à gris
Authentique
Flacon en verre
MFCD00191748
QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
3Acide aminophényl)boronique ; chlorhydrate
2763241
98%
85006-23-1
100.0
40.52 to 42.60% C, 7.88 to 8.28% N
98% min. (HPLC)
C6H9BClNO2
3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816
Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O
173.40
173.41
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 285-052-4
Identifiant produit
  • 3-Aminophenylboronic acid hydrochloride, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.