Learn More
Acide 3-aminométhylalizarin-N,N-diacétique, pur, qualité indicatrice, Fisher Chemical
Click to view available options
1 g, cuve en verre
Spécification
Spécification
CAS | 3952-78-1 |
Point de fusion | 190°C |
Couleur | Orange à jaune |
Conditionnement | Cuve en verre |
Formule moléculaire | C19H15NO8 |
Numéro MDL | 149067 |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 421.35g/mol |
Forme physique | Solide en poudre |