Learn More
Chlorhydrate d’acide 3-aminobenzénébrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
77.40€ - 255.00€
Identifiants chimiques
CAS | 85006-23-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9BClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.40 |
Numéro MDL | MFCD00191748 |
Clé InChI | QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816 |
CID PubChem | 2763241 |
Nom IUPAC | (3-aminophenyl)boronic acid hydrochloride |
SMILES | Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15439357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52595.03 |
1 g |
77.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15449357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52595.06 |
5 g |
255.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications3-Le chlorhydrate d’acide aminobenzénébrique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
85006-23-1 | |
173.40 | |
QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N | |
2763241 | |
Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C6H9BClNO2 | |
MFCD00191748 | |
3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816 | |
(3-aminophenyl)boronic acid hydrochloride |
Spécification
3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride | |
>300°C | |
MFCD00191748 | |
QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N | |
(3-aminophenyl)boronic acid hydrochloride | |
2763241 | |
98% |
85006-23-1 | |
C6H9BClNO2 | |
3-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid hcl, m-aminophenylboronic acid hydrochloride, 3-aminophenylboronic acid, hcl, 3-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, boronic acid, 3-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1751, pubchem20396, timtec-bb sbb003816 | |
Cl.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
173.40 | |
173.41 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 285-052-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only