Learn More
Hémisulfate d’acide 3-aminobenzénébrique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
47.00€ - 405.00€
Identifiants chimiques
CAS | 66472-86-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H18B2N2O8S |
Poids moléculaire (g/mol) | 371.96 |
Numéro MDL | MFCD00013111 |
Clé InChI | UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid |
CID PubChem | 16211139 |
Nom IUPAC | Acide (3-aminophényl)boronique ; acide sulfurique |
SMILES | OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11493457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17240.03 |
1 g |
47.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17240.06 |
5 g |
119.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17240.14 |
25 g |
405.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
66472-86-4 | |
371.96 | |
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N | |
16211139 | |
OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O |
C12H18B2N2O8S | |
MFCD00013111 | |
3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid | |
Acide (3-aminophényl)boronique ; acide sulfurique |
Spécification
3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate | |
>300°C | |
MFCD00013111 | |
Hygroscopic | |
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3-aminophényl)boronique ; acide sulfurique | |
16211139 | |
≥98% |
66472-86-4 | |
C12H18B2N2O8S | |
8094151 | |
3-aminophenyl boronic acid sulfate 2:1, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, 3-aminophenylboronic acid hemisulfate, 3-aminobenzeneboronic acid hemisulfate, 3-aminophenylboronic acid hemisulphate, 4-aminophenylboronic acid hemisulfate, m-aminophenyl boronic acid, hemisulphate, boronic acid, 3-aminophenyl-, sulfate 2:1, 3-aminophenyl boronic acid; sulfuric acid, bis m-aminophenylboronic acid ; sulfuric acid | |
OS(O)(=O)=O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O.NC1=CC=CC(=C1)B(O)O | |
371.96 | |
185.98 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 266-376-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only