Learn More
3-Amino-6-morpholinopyridazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11996641
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66346-91-6
Formule moléculaire C8H12N4O
Poids moléculaire (g/mol) 180.21
Clé InChI IEUHTZVAUDMKQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-morpholinopyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-yl pyridazine, 6-morpholin-4-yl pyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine, 6-morpholin-4-yl-pyridazin-3-ylamine, 3-pyridazinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridazine-3-amine, 6-4-morpholinyl-3-pyridazinamine, 3-amino-6-morpholin-4-3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine
CID PubChem 13114295
Nom IUPAC 6-morpholine-4-ylpyridazine-3-amine
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-6-morpholinopyridazine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 181°C to 183°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Amino-6-morpholinopyridazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.