Learn More
Hydrate d’acide 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzène-1-sulfonique, Thermo Scientific™
28.55€ - 85.55€
Identifiants chimiques
CAS | 175278-60-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8N2O7S |
Poids moléculaire (g/mol) | 252.197 |
Clé InChI | HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1 |
CID PubChem | 5712259 |
Nom IUPAC | Acide 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonique ; hydrate |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10566015
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01747DE |
5 g |
28.55€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10775473
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01747EA |
10 g |
48.15€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356935
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01747EB |
25 g |
85.55€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
175278-60-1 | |
252.197 | |
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1 | |
Acide 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonique ; hydrate |
C6H8N2O7S | |
HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N | |
5712259 | |
C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O |
Spécification
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate | |
97% | |
C6H8N2O7S | |
HJASIPICABEOAV-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonique ; hydrate | |
5712259 | |
97% |
175278-60-1 | |
Flacon en verre ambré | |
3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid hydrate, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-, hydrate 1:1, benzenesulfonic acid,3-amino-4-hydroxy-5-nitro-,hydrate 1:1, 3-amino-4-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulfonic acid-water 1/1 | |
C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)N)S(=O)(=O)O.O | |
252.197 | |
252.21 |
Sécurité et traitement
Avertissement