Learn More
3-amino-4-chlorophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15422188
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3-Amino-4-chlorophenol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an organic chemical intermediate for synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-amino-4-chlorophénol, est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique organique pour la synthèse.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16026-77-0
Formule moléculaire C6H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 143.57
Numéro MDL MFCD03427127
Clé InChI FWUALUHYKLDYAN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5070078
Nom IUPAC 3-amino-4-chlorophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Amino-4-chlorophenol
Point de fusion 151°C to 154°C
Couleur Marron à orange
Quantité 25 g
Synonyme 4-chloro-3-aminophenol, acmc-1bo5g, 2-chloro-5-hydroxyaniline, phenol,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-phenol, phenol, 3-amino-4-chloro, 3-amino-4-chlorophenol
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 143.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre