Learn More
3-amino-4-chlorophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
65.50€ - 763.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16026-77-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.57 |
Numéro MDL | MFCD03427127 |
Clé InChI | FWUALUHYKLDYAN-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 5070078 |
Nom IUPAC | 3-amino-4-chlorophénol |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1O)N)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15402188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55826.03 |
1 g |
65.50€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15412188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55826.06 |
5 g | |||||||
15422188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55826.14 |
25 g | |||||||
Description
3-Amino-4-chlorophenol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an organic chemical intermediate for synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications3-amino-4-chlorophénol, est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique organique pour la synthèse.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
16026-77-0 | |
143.57 | |
FWUALUHYKLDYAN-UHFFFAOYSA-N | |
3-amino-4-chlorophénol |
C6H6ClNO | |
MFCD03427127 | |
5070078 | |
C1=CC(=C(C=C1O)N)Cl |
Spécification
3-Amino-4-chlorophenol | |
151°C to 154°C | |
C6H6ClNO | |
4-chloro-3-aminophenol, acmc-1bo5g, 2-chloro-5-hydroxyaniline, phenol,3-amino-4-chloro, 3-azanyl-4-chloranyl-phenol, phenol, 3-amino-4-chloro, 3-amino-4-chlorophenol | |
FWUALUHYKLDYAN-UHFFFAOYSA-N | |
3-amino-4-chlorophénol | |
5070078 | |
97% |
16026-77-0 | |
Marron à orange | |
MFCD03427127 | |
Slightly soluble in water. | |
C1=CC(=C(C=C1O)N)Cl | |
143.57 | |
143.57 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H315-H319-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only