Learn More
Chlorhydrate d’acide 3-amino-4-chlorobenzèneboronique, 95 %, Thermo Scientific™
29.10€ - 98.80€
Identifiants chimiques
CAS | 850568-45-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8BCl2NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.845 |
Numéro MDL | MFCD04115643 |
Clé InChI | MTMLYYSBEQYCDJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-amino-4-chlorophenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid, hcl, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenyl boronicacidhydrochloride, 3-amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid hcl, 3-amino-4-chlorophenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1 |
CID PubChem | 44118731 |
Nom IUPAC | Acide (3-amino-4-chlorophényl)boronique ; Chlorhydrate |
SMILES | B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)N)(O)O.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15410186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52893.MD |
250 mg | |||||||
15400186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52893.03 |
1 g |
98.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
850568-45-5 | |
207.845 | |
MTMLYYSBEQYCDJ-UHFFFAOYSA-N | |
44118731 | |
B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)N)(O)O.Cl |
C6H8BCl2NO2 | |
MFCD04115643 | |
3-amino-4-chlorophenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid, hcl, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenyl boronicacidhydrochloride, 3-amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid hcl, 3-amino-4-chlorophenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1 | |
Acide (3-amino-4-chlorophényl)boronique ; Chlorhydrate |
Spécification
3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride | |
278°C to 288°C | |
MFCD04115643 | |
MTMLYYSBEQYCDJ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (3-amino-4-chlorophényl)boronique ; Chlorhydrate | |
44118731 | |
95% |
850568-45-5 | |
C6H8BCl2NO2 | |
3-amino-4-chlorophenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid, hcl, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenyl boronicacidhydrochloride, 3-amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid hcl, 3-amino-4-chlorophenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1 | |
B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)N)(O)O.Cl | |
207.845 | |
207.85 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures