Learn More
3-amino-4-bromo-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.11€ - 756.00€
Identifiants chimiques
CAS | 16461-94-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H4BrN3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.99 |
Numéro MDL | MFCD00082728 |
Clé InChI | OELYMZVJDKSMOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-amino-4-bromopyrazole, 4-bromo-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo, 4-bromo-2h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromo-2h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromopyrazole-5-ylamine, 3-amino-4-bromo pound inverted question markpyrazole |
CID PubChem | 140079 |
Nom IUPAC | 4-bromo-1H-pyrazol-5-amine |
SMILES | C1=NNC(=C1Br)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11454483
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11012.03 |
1 g | N/A | ||||||
11464483
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11012.06 |
5 g |
197.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11474483
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11012.14 |
25 g |
756.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16461-94-2 | |
161.99 | |
OELYMZVJDKSMOJ-UHFFFAOYSA-N | |
140079 | |
C1=NNC(=C1Br)N |
C3H4BrN3 | |
MFCD00082728 | |
3-amino-4-bromopyrazole, 4-bromo-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo, 4-bromo-2h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromo-2h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromopyrazole-5-ylamine, 3-amino-4-bromo pound inverted question markpyrazole | |
4-bromo-1H-pyrazol-5-amine |
Spécification
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole | |
134°C to 137°C | |
C3H4BrN3 | |
1617109 | |
OELYMZVJDKSMOJ-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-1H-pyrazol-5-amine | |
140079 | |
97% |
16461-94-2 | |
Odorless | |
MFCD00082728 | |
3-amino-4-bromopyrazole, 4-bromo-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo, 4-bromo-2h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromo-2h-pyrazol-3-ylamine, 4-bromopyrazole-5-ylamine, 3-amino-4-bromo pound inverted question markpyrazole | |
C1=NNC(=C1Br)N | |
161.99 | |
161.99 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only