Learn More
3-Amino-1-phénylbutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis
Identifiants chimiques
CAS 22374-89-6
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.237
Numéro MDL MFCD00008090
Clé InChI WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-phenylpropylamine, 3-amino-1-phenylbutane, 2-amino-4-phenylbutane, 1-phenyl-3-aminobutane, 4-phenyl-2-aminobutane, 4-phenyl-2-butylamine, 1-phenyl-3-amino-butan, benzenepropanamine, .alpha.-methyl, alpha-methylbenzenepropanamine, propylamine, 1-methyl-3-phenyl
CID PubChem 31160
Nom IUPAC 4-phénylbutan-2-amine
SMILES CC(CCC1=CC=CC=C1)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11433088
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18804.22
100 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11443088
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18804.36
500 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire chimique. La 1-méthyl-3-phénylpropylamine est utilisée dans la synthèse de dérivés N-substitués de (1-méthyl-3-phénylpropyl)amine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air, des agents oxydants et du dioxyde de carbone. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Identifiants chimiques
22374-89-6
149.237
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
31160
CC(CCC1=CC=CC=C1)N
C10H15N
MFCD00008090
1-methyl-3-phenylpropylamine, 3-amino-1-phenylbutane, 2-amino-4-phenylbutane, 1-phenyl-3-aminobutane, 4-phenyl-2-aminobutane, 4-phenyl-2-butylamine, 1-phenyl-3-amino-butan, benzenepropanamine, .alpha.-methyl, alpha-methylbenzenepropanamine, propylamine, 1-methyl-3-phenyl
4-phénylbutan-2-amine
Spécification
3-Amino-1-phenylbutane
-50°C
220°C to 222°C
Amine-like
1.514
UN2922
Air Sensitive
Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
CC(CCC1=CC=CC=C1)N
149.237
149.24
22374-89-6
0.928
97°C (206°F)
C10H15N
MFCD00008090
2413110
1-methyl-3-phenylpropylamine, 3-amino-1-phenylbutane, 2-amino-4-phenylbutane, 1-phenyl-3-aminobutane, 4-phenyl-2-aminobutane, 4-phenyl-2-butylamine, 1-phenyl-3-amino-butan, benzenepropanamine, .alpha.-methyl, alpha-methylbenzenepropanamine, propylamine, 1-methyl-3-phenyl
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
4-phénylbutan-2-amine
31160
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H314-H318
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUIDS, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 244-942-2
missing translation for 'rtecsNumber' : UI3920000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures