Learn More
3-acétylthiophène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
104.00€ - 1479.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1468-83-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.17 |
Numéro MDL | MFCD00005468 |
Clé InChI | RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone |
CID PubChem | 15116 |
Nom IUPAC | 1-thiophène-3-yléthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CSC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11408943
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11078.09 |
10 g |
104.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11418943
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11078.18 |
50 g |
330.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11428943
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11078.30 |
250 g |
1479.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1468-83-3 | |
126.17 | |
RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N | |
15116 | |
CC(=O)C1=CSC=C1 |
C6H6OS | |
MFCD00005468 | |
3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone | |
1-thiophène-3-yléthanone |
Spécification
3-Acetylthiophene | |
58°C to 61°C | |
C6H6OS | |
UN2811 | |
Light sensitive | |
RNIDWJDZNNVFDY-UHFFFAOYSA-N | |
1-thiophène-3-yléthanone | |
15116 | |
98% |
1468-83-3 | |
208°C to 210°C | |
MFCD00005468 | |
107241 | |
3-acetylthiophene, methyl 3-thienyl ketone, 1-thiophen-3-yl ethan-1-one, 1-thiophen-3-yl ethanone, 1-3-thienyl ethanone, ethanone, 1-3-thienyl, ketone, methyl 3-thienyl, 3-acetyl thiophene, 1-thien-3-ylethanone, methyl-3-thienyl ketone | |
CC(=O)C1=CSC=C1 | |
126.17 | |
126.18 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-996-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2°C à 8°C
RUO – Research Use Only