Learn More
3-Acétyl-2,5-diméthylthiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403577
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
It is used in the synthesis of heterocyclic ketimines, 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene thiosemicarbazone and 3-acetyl-2,5- dimethylthiophene semicarbazone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse de kétimines hétérocycliques, de la thiosemicarbazone de 3-acétyl-2,5-diméthylthiophène et de la semicarbazone de 3-acétyl-2,5- diméthylthiophène.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-10-1
Numéro MDL MFCD00009763
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
Densité 1.086
Point d’ébullition 224°C
Point d’éclair 98°C (208°F)
Formule moléculaire C8H10OS
Indice de réfraction 1.5455
Quantité 50 g
Beilstein 112095
Synonyme 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene, 1-2,5-dimethylthiophen-3-yl ethanone, ethanone, 1-2,5-dimethyl-3-thienyl, 2,5-dimethyl-3-thienyl methyl ketone, dimethylthienylcetone, 2,5-dimethyl-3-acetylthiophene, 1-2,5-dimethyl-3-thienyl ethanone, ketone, 2,5-dimethyl-3-thienyl methyl, 3-acetyl-2,5-dimethyl thiophene, unii-vdv865t91p
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Clé InChI PUSJAEJRDNPYKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(S1)C)C(=O)C
Nom IUPAC 1-(2,5-diméthylthiophène-3-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 154.23
CID PubChem 520191
Poids de la formule 154.23
Pourcentage de pureté 99%