Learn More
Trifluorométhanesulfonate de 3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11985761
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 181180-42-7
Formule moléculaire C6H7F3O3S2
Poids moléculaire (g/mol) 248.24
Clé InChI ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester
CID PubChem 22625751
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de 3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yle
SMILES C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 248.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.