Learn More
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluorométhanesulfonate, 95 %, Thermo Scientific™
164.00€ - 1145.00€
Identifiants chimiques
CAS | 188975-30-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7F3O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 232.173 |
Clé InChI | QXCAHEXKUMUTRF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl trifluoro-methanesulfonate, 5,6-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-pyran, 2h-5,6-dihydropyran-4-yl trifluoromethyl sulfonate, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydro-2h-pyran, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester |
CID PubChem | 11356703 |
Nom IUPAC | 3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl trifluorométhanesulfonate |
SMILES | C1COCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10743512
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08368DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
164.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10311610
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08368DE |
5 g | Flacon en verre ambré |
655.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10505470
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08368EA |
10 g | Flacon en verre ambré |
1145.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
188975-30-6 | |
232.173 | |
3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl trifluoro-methanesulfonate, 5,6-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-pyran, 2h-5,6-dihydropyran-4-yl trifluoromethyl sulfonate, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydro-2h-pyran, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester | |
3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl trifluorométhanesulfonate |
C6H7F3O4S | |
QXCAHEXKUMUTRF-UHFFFAOYSA-N | |
11356703 | |
C1COCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Spécification
3, 6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluoromethanesulfonate | |
95% | |
3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl trifluoro-methanesulfonate, 5,6-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-pyran, 2h-5,6-dihydropyran-4-yl trifluoromethyl sulfonate, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydro-2h-pyran, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester | |
C1COCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
232.173 | |
232.18 |
188975-30-6 | |
C6H7F3O4S | |
QXCAHEXKUMUTRF-UHFFFAOYSA-N | |
3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl trifluorométhanesulfonate | |
11356703 |
Sécurité et traitement
Avertissement