Learn More
3‘,6-Dichloro-2’-fluoroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15444837
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916420-72-9
Formule moléculaire C8H5Cl2FO
Poids moléculaire (g/mol) 207.025
Numéro MDL MFCD09025392
Clé InChI KIPVBHCZTSPODV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3',6'-dichloro-2'-fluoroacetophenone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl ethanone, ethanone, 1-3,6-dichloro-2-fluorophenyl, 1-acetyl-3,6-dichloro-2-fluorobenzene
CID PubChem 46737559
Nom IUPAC 1-(3,6-dichloro-2-fluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC(=C1F)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',6'-Dichloro-2'-fluoroacetophenone
Indice de réfraction 1.5325
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.03
Pourcentage de pureté 97%